Få mere at vide
4,5-dimethoxy-2-nitrophenyleddikesyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453128
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11453128 1 g 1g
11463128 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11453128 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18884.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 73357-18-3 | C10H11NO6 | 241.199 g/mol
Det bruges som et mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er ansat
som et mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73357-18-3
Molekylær formel C10H11NO6
Molekylvægt (g/mol) 241.199
MDL nummer MFCD00118466
InChI nøgle WJPMJFUEMVXUCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl acetic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl acetic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenylacetic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro-phenyl-acetic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro-phenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro, maybridge1_002500, acmc-1bm2u, cbmicro_008990, cambridge id 5234450
PubChem CID 270941
IUPAC navn 2-(4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl)eddikesyre
SMIL COC1=C(C=C(C(=C1)CC(=O)O)[N+](=O)[O-])OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Dimethoxy-2-nitrophenylacetic acid
Smeltepunkt 206°C to 208°C
Mængde 1 g
Formel vægt 241.2
Procent renhed 97%