Få mere at vide
4,5-dimethoxy-2-nitrobenzylchloroformat, 97%
Beskrivelse
4,5-dimethoxy-2-nitrobenzylchlorformiat anvendes som reagens til beskyttelse af aminer, til brug i N-beskyttelse af baser i nukleotidsyntese, fotokemiske beskyttelsesgrupper i organisk syntese. Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4,5-dimethoxy-2-nitrobenzylchlorformiat anvendes som reagens til beskyttelse af aminer, til brug i N-beskyttelse af baser i nukleotidsyntese, fotokemiske beskyttelsesgrupper i organisk syntese. Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i methanol, acetone. Reagerer med vand.
Noter
Fugt- og lysfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, lys, vand/ fugt, varme, baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate |
| Smeltepunkt | ∼120 °C |
| Mængde | 250 mg |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 2389168 |
| Formel vægt | 275.64 |
| Procent renhed | 97% |