Få mere at vide
4,5-dimethoxy-2-nitrobenzylchlorformiat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468999
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15468999 1 g 1g
15478999 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468999 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14167.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 42855-00-5 | C10H10ClNO6 | 275.641 g/mol
4,5-dimethoxy-2-nitrobenzylchlorformiat anvendes som reagens til beskyttelse af aminer, til brug i N-beskyttelse af baser i nukleotidsyntese, fotokemiske beskyttelsesgrupper i organisk syntese. Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4,5-dimethoxy-2-nitrobenzylchlorformiat anvendes som reagens til beskyttelse af aminer, til brug i N-beskyttelse af baser i nukleotidsyntese, fotokemiske beskyttelsesgrupper i organisk syntese. Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i methanol, acetone. Reagerer med vand.
Noter
Fugt- og lysfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, lys, vand/ fugt, varme, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42855-00-5
Molekylær formel C10H10ClNO6
Molekylvægt (g/mol) 275.641
MDL nummer MFCD00143507
InChI nøgle RWWPKIOWBQFXEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyl carbonochloridate, nvoc-cl, 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate, 6-nitroveratryl chloroformate, nitroveratryl oxy chlorocarbamate, 6-nitroveratryloxycarbonyl chloride, carbonochloridic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl methyl ester, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl methyl chloroformate, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl methyl carbonochloridate, nvoc chloride
PubChem CID 3084878
IUPAC navn (4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl)methylcarbonochloridat
SMIL COC1=C(C=C(C(=C1)COC(=O)Cl)[N+](=O)[O-])OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate
Smeltepunkt ∽120°C (decomposition)
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2389168
Følsomhed Light and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in methanol,acetone. Reacts with water.
Formel vægt 275.64
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate