Få mere at vide
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzylbromid, 97%
Artikelnummer. 11944721 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11944721 5 g 5g
11386831 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11944721 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 440770050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 53413-67-5 | C9H10BrNO4 | 276,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53413-67-5
Molekylær formel C9H10BrNO4
Molekylvægt (g/mol) 276.09
InChI nøgle UEKFEYNZISYRRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromomethyl-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzene, 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-nitro-4,5-dimethoxybenzene, bmndmb, benzene, 1-bromomethyl-4,5-dimethoxy-2-nitro, 6-nitroveratryl bromide, acmc-1ao6p, 4,5-dimenoxy-2-nitrobenzyl bromide, 2-nitro-4,5-dimethoxybenzyl bromide, 1-bromomethyl-4,5-dimethoxynitrobenzene
PubChem CID 3016812
IUPAC navn 1-(brommethyl)-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzen
SMIL COC1=C(C=C(C(=C1)CBr)[N+](=O)[O-])OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl bromide
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 130 °C til 132 °C
Farve Gul til Brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 276.09
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller nåle
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.