Få mere at vide
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl alcohol, 98%
Artikelnummer. p-7043423
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11330184
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L00719.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1016-58-6 | C9H11NO5 | 213.189 g/mol
4,5-dimethoxy-2-nitrobenzylalkohol, anvendes som reagens til beskyttelse af alkoholer osv., som ethere, der kan spaltes ved fotolyse, der involverer intramolekylær omlejring til derivater af o-nitrosobenzaldehyd, som let spaltes ved hydrolyse. Det bruges også som fotokemiske beskyttelsesgrupper i organisk syntese. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzylalkohol, anvendes som reagens til beskyttelse af alkoholer osv., som ethere, der kan spaltes ved fotolyse, der involverer intramolekylær omlejring til derivater af o-nitrosobenzaldehyd, som let spaltes ved hydrolyse. Det bruges også som fotokemiske beskyttelsesgrupper i organisk syntese. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1016-58-6
Molekylær formel C9H11NO5
Molekylvægt (g/mol) 213.189
MDL nummer MFCD00014701
InChI nøgle WBSCOJBVYHQOFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyl alcohol, 6-nitroveratryl alcohol, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl methanol, benzenemethanol, 4,5-dimethoxy-2-nitro, 2-nitro-4,5-dimethoxybenzyl alcohol, 3,4-dimethoxy-6-nitrobenzyl alcohol, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl methan-1-ol, 6-nitroveratrylalcohol, pubchem8715, 4,5-dimethoxy 2-nitrobenzyl alcohol
PubChem CID 66097
IUPAC navn (4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl)methanol
SMIL COC1=C(C=C(C(=C1)CO)[N+](=O)[O-])OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl alcohol
Smeltepunkt 144°C to 148°C
Mængde 5 g
Beilstein 1880093
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 213.19
Procent renhed 98%