Få mere at vide
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzylalkohol, 98 %
Artikelnummer. 11330184
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11330184 5 g 5g
11340184 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11330184 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00719.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1016-58-6 | C9H11NO5 | 213,189 g/mol
4,5-dimethoxy-2-nitrobenzylalkohol, anvendes som reagens til beskyttelse af alkoholer osv., som ethere, der kan spaltes ved fotolyse, der involverer intramolekylær omlejring til derivater af o-nitrosobenzaldehyd, som let spaltes ved hydrolyse. Det bruges også som fotokemiske beskyttelsesgrupper i organisk syntese. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzylalkohol, anvendes som reagens til beskyttelse af alkoholer osv., som ethere, der kan spaltes ved fotolyse, der involverer intramolekylær omlejring til derivater af o-nitrosobenzaldehyd, som let spaltes ved hydrolyse. Det bruges også som fotokemiske beskyttelsesgrupper i organisk syntese. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1016-58-6
Molekylær formel C9H11NO5
Molekylvægt (g/mol) 213.189
MDL nummer MFCD00014701
InChI nøgle WBSCOJBVYHQOFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyl alcohol, 6-nitroveratryl alcohol, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl methanol, benzenemethanol, 4,5-dimethoxy-2-nitro, 2-nitro-4,5-dimethoxybenzyl alcohol, 3,4-dimethoxy-6-nitrobenzyl alcohol, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl methan-1-ol, 6-nitroveratrylalcohol, pubchem8715, 4,5-dimethoxy 2-nitrobenzyl alcohol
PubChem CID 66097
IUPAC navn (4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl)methanol
SMIL COC1=C(C=C(C(=C1)CO)[N+](=O)[O-])OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl alcohol
Smeltepunkt 144°C to 148°C
Mængde 5 g
Beilstein 1880093
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 213.19
Procent renhed 98%