Få mere at vide
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15392022 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15392022 100 g 100g
15372022 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15392022 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 334691000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 4998-07-6
Molekylær formel C9H9NO6
Molekylvægt (g/mol) 227.17
InChI nøgle WWCMFGBGMJAJRX-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoic acid, 6-nitroveratric acid, 3,4-dimethoxy-6-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro, zlchem 681, acmc-2097gn, ksc496i5r, 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoicacid, 2-nitro-4,5-dimethoxybenzoic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro-benzoic acid
PubChem CID 78690
SMIL COC1=C(C=C(C(=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-])OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid
Smeltepunkt 194.0°C to 195.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Mængde 100 g
Formel vægt 227.17
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.