Få mere at vide
4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoesyre, 98 %
Artikelnummer. 11378205
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11378205 100 g 100g
11358205 5 g 5g
11368205 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11378205 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08510.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 4998-07-6 | C9H8NO6 | 226,17 g/mol
4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoesyre blev anvendt i syntesen af 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzamid- og 6,7-dimethoxyquinazolinderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoesyre
blev anvendt i syntesen af 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzamid- og 6,7-dimethoxyquinazolinderivater.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i DMSO og methanol. Opløselighed i varm 1mol/L NaOH (næsten gennemsigtig).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4998-07-6
MDL nummer MFCD00014697
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid
Smeltepunkt 192 °C til 195 °C
Molekylær formel C9H8NO6
Mængde 100 g
Beilstein 2123903
Synonym 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoic acid, 6-nitroveratric acid, 3,4-dimethoxy-6-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro, zlchem 681, acmc-2097gn, ksc496i5r, 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoicacid, 2-nitro-4,5-dimethoxybenzoic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro-benzoic acid
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløseligt i DMSO og methanol. Opløselighed i varm 1mol/L NaOH (næsten gennemsigtig).
InChI nøgle WWCMFGBGMJAJRX-UHFFFAOYSA-M
SMIL COC1=C(C=C(C(=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-])OC
Molekylvægt (g/mol) 226.17
PubChem CID 78690
Formel vægt 227.17
Procent renhed 98%