Få mere at vide
4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoesyre, 98 %
Beskrivelse
4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoesyre blev anvendt i syntesen af 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzamid- og 6,7-dimethoxyquinazolinderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
blev anvendt i syntesen af 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzamid- og 6,7-dimethoxyquinazolinderivater.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i DMSO og methanol. Opløselighed i varm 1mol/L NaOH (næsten gennemsigtig).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid |
| Smeltepunkt | 192°C to 195°C |
| Molekylær formel | C9H8NO6 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2123903 |
| Synonym | 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoic acid, 6-nitroveratric acid, 3,4-dimethoxy-6-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro, zlchem 681, acmc-2097gn, ksc496i5r, 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoicacid, 2-nitro-4,5-dimethoxybenzoic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro-benzoic acid |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. Soluble in DMSO and methanol. Solubility in hot 1mol/L NaOH (almost transparency). |
| InChI nøgle | WWCMFGBGMJAJRX-UHFFFAOYSA-M |
| SMIL | COC1=C(C=C(C(=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-])OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.17 |
| Vis mere |