Få mere at vide
4,5-Difluorosalicylaldehyd, 98%
Artikelnummer. 15475427
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15475427 250 mg 250mg
15465427 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475427 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32680.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 199287-52-0 | C7H4F2O2 | 158,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 199287-52-0
Molekylær formel C7H4F2O2
Molekylvægt (g/mol) 158.10
MDL nummer MFCD08458005
InChI nøgle HRLWPXGNZQEUHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-4,5-difluorobenzaldehyde, 4,5-difluorosalicylaldehyde, 4,5-difluorosalicylaldehdye, benzaldehyde, 4,5-difluoro-2-hydroxy, benzaldehyde, 4,5-difluoro-2-hydroxy-9ci, pubchem11007, 4,5-difluoro-2-hydroxy-benzaldehyde, 4,5-bis fluoranyl-2-oxidanyl-benzaldehyde
PubChem CID 15434553
IUPAC navn 4,5-difluor-2-hydroxybenzaldehyd
SMIL OC1=CC(F)=C(F)C=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Difluorosalicylaldehyde
Smeltepunkt 68 °C til 72 °C
Mængde 250 mg
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 158.11
Procent renhed 98%