Få mere at vide
4,5-difluorantranilsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10402704 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10402704 1 g Glass bottle 1g
10234524 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10402704 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 398450010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 83506-93-8
Molekylær formel C7H5F2NO2
Molekylvægt (g/mol) 173.12
MDL nummer MFCD00077509
InChI nøgle DGOZIZVTANAGCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-difluoroanthranilic acid, 2-amino-4,5-difluoro-benzoic acid, buttpark 49\07-41, benzoicacid, 2-amino-4,5-difluoro, benzoic acid, 2-amino-4,5-difluoro, pubchem4675, 2-amino-4,5-difluoro, 4,5-difluoroantranilic acid, ksc448a3l, 4,5-difluoro anthranilic acid
PubChem CID 735965
IUPAC navn 2-amino-4,5-difluorobenzoic acid
SMIL NC1=CC(F)=C(F)C=C1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 5-Difluoroanthranilic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 181.0°C to 183.0°C
Farve Colorless to Straw
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel F2C6H2(NH2)COOH
Mængde 1 g
Formel vægt 173.12
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,5-Difluoroanthranilic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.