Få mere at vide
4,5-difluor-2-nitrotoluen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15469468
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15469468 5 g 5g
15459468 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15469468 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63030.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 127371-50-0 | Molekylær formel: C7H5F2NO2 | Molekylvægt: 173,119 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127371-50-0
Molekylær formel C7H5F2NO2
Molekylvægt (g/mol) 173.119
MDL nummer MFCD04973772
InChI nøgle DJEBTFSOEQWELL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-difluoro-2-nitrotoluene, 2-nitro-4,5-difluorotoluene, 4,5-difluoro-2-methylnitrobenzene, 4,5-difluoro-1-methyl-2-nitrobenzene, benzene,1,2-difluoro-4-methyl-5-nitro, pubchem18518, acmc-1c6zu, 1-nitro-3,4-difluoro-6-methylbenzene, 1,2-difluoro-4-methyl-5-nitro-benzene, benzene, 1,2-difluoro-4-methyl-5-nitro
PubChem CID 2756252
IUPAC navn 1,2-difluor-4-methyl-5-nitrobenzen
SMIL CC1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Difluoro-2-nitrotoluene
Farve Farveløs til gul
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Formel vægt 173.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske