Få mere at vide
4,5-Difluoro-2-methylaniline, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15493407
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15493407 250 mg 250mg
11362149 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15493407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26142.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 875664-57-6
Molekylær formel C7H7F2N
Molekylvægt (g/mol) 143.14
MDL nummer MFCD08062378
InChI nøgle HKAMTWLPOCYTMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-difluoro-2-methylbenzenamine, 2-amino-4,5-difluorotoluene, 4,5-difluoro-o-toluidine, 2-amino-4,5-difluoro-toluene, 4,5-difluoro-2-methylphenyl amine
PubChem CID 18727725
IUPAC navn 4,5-difluoro-2-methylaniline
SMIL CC1=CC(F)=C(F)C=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Difluoro-2-methylaniline
Smeltepunkt 56°C to 58°C
Mængde 250 mg
FN nummer UN2811
Formel vægt 143.14
Procent renhed 99%