Få mere at vide
4,5-Difluoro-2-methoxybenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11366719
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11366719 5 g 5g
11356719 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366719 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26253.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 425702-18-7
Molekylær formel C8H6F2O3
Molekylvægt (g/mol) 188.13
MDL nummer MFCD06660196
InChI nøgle GMFHKGUQWAQEIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-20ams0, 4,5-difluoro-2-methoxybenzoicacid, 4,5-difluoro-2-methoxy-benzoic acid
PubChem CID 12040835
IUPAC navn 4,5-difluoro-2-methoxybenzoic acid
SMIL COC1=CC(F)=C(F)C=C1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
Mængde 5 g
Formel vægt 188.13
Procent renhed 97%