Få mere at vide
4,5-Difluoro-2-methoxyaniline, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15444167
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15444167
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H31575.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1017779-71-3
Molekylær formel C7H7F2NO
Molekylvægt (g/mol) 159.14
MDL nummer MFCD09832387
InChI nøgle JGCKFBTYRYSVJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-difluoro-2-methoxy-phenylamine, 4,5-difluoro-2-methoxybenzenamine, 4,5-difluoro-2-methoxyphenylamine, 4,5-difluoro-2-methoxyaniline, jrd
PubChem CID 20111960
IUPAC navn 4,5-difluoro-2-methoxyaniline
SMIL COC1=CC(F)=C(F)C=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Difluoro-2-methoxyaniline
Brydningsindeks 1.5185
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Følsomhed Air sensitive
Formel vægt 159.14
Procent renhed 97%