Få mere at vide
4,5-Dichloroveratrole, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4,5-Dichloroveratrole |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8Cl2O2/c1-11-7-3-5(9)6(10)4-8(7)12-2/h3-4H,1-2H3 |
| Formel vægt | 205.9901 |