Få mere at vide
4,5-Dibromoveratrole, 98+%
Artikelnummer. 11301477
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11301477 10 g 10g
11311477 50 g 50g
11321477 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11301477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01999.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 37895-73-1 | C8H8Br2O2 | 295.958 g/mol
4,5-Dibromoveratrol anvendes som kemiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4,5-Dibromoveratrol anvendes som kemiske mellemprodukter.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37895-73-1
Molekylær formel C8H8Br2O2
Molekylvægt (g/mol) 295.958
MDL nummer MFCD00014894
InChI nøgle ZYCLQXMMFJREPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dibromoveratrole, 4,5-dibromoveratrol, benzene, 1,2-dibromo-4,5-dimethoxy, acmc-1aeu5, amth147, 1.2-dibromo-4.5-dimethoxy-benzene, 1,2-bis bromanyl-4,5-dimethoxy-benzene
PubChem CID 2758033
IUPAC navn 1,2-dibrom-4,5-dimethoxybenzen
SMIL COC1=CC(=C(C=C1OC)Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Dibromoveratrole
Smeltepunkt 90°C to 92°C
Mængde 10 g
Beilstein 1953148
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 295.96
Procent renhed ≥98%