Få mere at vide
4,5-Diazafluoren-9-one, 98%
Beskrivelse
4,5-Diazafluoren-9-on opfører sig som cyclopentadienoner og reagerer med [*Cp Co(C2H4)2] for at danne luftstabile sandwich-type komplekser [Cp *Co(η 4-2)].
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(C2H4)2] for at *danne luftstabile sandwich-type komplekser [Cp Co(η4-*2)].
Opløselighed
Opløselig i dichlormethan, tetrahydrofuran, chloroform, benzen, toluen og polære organiske opløsningsmidler. Uopløseligt i diethylether og alkaner.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Undgå varme og antændelseskilder.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5-Diazafluoren-9-one |
| Smeltepunkt | 214 °C til 217 °C |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i dichloromethan, tetrahydrofuran, chloroform, benzen, toluen og polære organiske opløsningsmidler. Uopløseligt i diethylether og alkaner. |
| Formel vægt | 182.18 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- 4,5-Diazafluoren-9-one
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 4,5-Diazafluoren-9-one