Få mere at vide
4,5-bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15437565
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15437565 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 15437565 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26241.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 161265-03-8 | C39H32OP2 | 578.63 g/mol
4,5-bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthen anvendes som en bidentat ligand, der finder anvendelse ved hydroformylering af alkener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4,5-bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthen anvendes som en bidentat ligand
, der finder anvendelse i hydroformylering af alkener.
Opløselighed Opløselig i organiske opløsningsmidler
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene
CAS 161265-03-8
Smeltepunkt 224°C to 228°C
Molekylær formel C39H32OP2
MDL nummer MFCD00233866
Mængde 25 g
Synonym xantphos, 4,5-bis diphenylphosphino-9,9-dimethylxanthene, 9,9-dimethyl-4,5-bis diphenylphosphino xanthene, 9,9-dimethyl-9 h-xanthene-4,5-diyl bis diphenylphosphine, dimethylbisdiphenylphosphinoxanthene
Opløselighedsinformation Soluble in organic solvents.
InChI nøgle CXNIUSPIQKWYAI-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1(C)C2=C(OC3=C1C=CC=C3P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(=CC=C2)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn (5-diphenylphosphanyl-9,9-dimethylxanthen-4-yl)-diphenylphosphan
Molekylvægt (g/mol) 578.63
PubChem CID 636044
Formel vægt 578.62
Procent renhed 97%