Få mere at vide
4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene, 97%
Artikelnummer. 11336699
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11336699 1 g 1g
11346699 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11336699 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26241.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 161265-03-8 | C39H32OP2 | 578.63 g/mol
4,5-bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthen anvendes som en bidentat ligand, der finder anvendelse ved hydroformylering af alkener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4,5-bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthen anvendes som en bidentat ligand
, der finder anvendelse i hydroformylering af alkener.
Opløselighed Opløselig i organiske opløsningsmidler
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 161265-03-8
Molekylær formel C39H32OP2
Molekylvægt (g/mol) 578.63
MDL nummer MFCD00233866
InChI nøgle CXNIUSPIQKWYAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym xantphos, 4,5-bis diphenylphosphino-9,9-dimethylxanthene, 9,9-dimethyl-4,5-bis diphenylphosphino xanthene, 9,9-dimethyl-9h-xanthene-4,5-diyl bis diphenylphosphine, dimethylbisdiphenylphosphinoxanthene, unii-nmu72mog9b, nmu72mog9b, 9,9-dimethyl-9h-xanthene-4,5-diyl bis diphenylphosphane, 5-diphenylphosphanyl-9,9-dimethylxanthen-4-yl-diphenylphosphane, 4,5-bis-diphenylphosphanyl-9,9-dimethyl-9h-xanthene
PubChem CID 636044
IUPAC navn (5-diphenylphosphanyl-9,9-dimethylxanthen-4-yl)-diphenylphosphan
SMIL CC1(C)C2=C(OC3=C1C=CC=C3P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(=CC=C2)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene
Smeltepunkt 224°C to 228°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in organic solvents.
Formel vægt 578.62
Procent renhed 97%