Få mere at vide
4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridin-3-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterDescrizione
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | 4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Hvid til gul |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 150.18 |
| Procent renhed | 97% |
| Vedi altri risultati |
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.