Få mere at vide
4-[(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,8,8-pentamethyl-2-naphthalenyl)carbonyl]benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,8,8-pentamethyl-2-naphthalenyl)carbonyl]benzoic Acid |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H26O3/c1-14-12-18-19(23(4,5)11-10-22(18,2)3)13-17(14)20(24)15-6-8-16(9-7-15)21(25)26/h6-9,12-13H,10-11H2,1-5H3,(H,25,26) |
| Formel vægt | 350.1882 |