Få mere at vide
4-[4-(tert-butyl)-1,3-thiazol-2-yl]benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10663593
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10663593 250 mg 250mg
10099251 1 g 1g
10409084 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10663593 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM04244CB
Kemiske identifikatorer
CAS 175202-78-5
Molekylær formel C14H15NOS
Molekylvægt (g/mol) 245.34
MDL nummer MFCD00084914
InChI nøgle IIKIVYFYAIKVBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-yl benzaldehyde, benzaldehyde,4-4-1,1-dimethylethyl-2-thiazolyl, 4-tert-butyl-2-4-formylphenyl thiazole, 4-4-tert-butyl-2-thiazolyl benzaldehyde, 4-4-tert-butylthiazol-2-yl benzaldehyde, 4-4-tert-butyl thiazol-2-yl benzaldehyde
PubChem CID 2778859
IUPAC navn 4-(4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-yl)benzaldehyd
SMIL CC(C)(C)C1=CSC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[4-(tert-Butyl)-1, 3-thiazol-2-yl]benzaldehyde
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 245.34
Procent renhed 97%