Få mere at vide
4,4'-sulfonyldiphenol, 99,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10466970 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10466970 500 g Plastflaske 500g
1 options
Artikelnummer. 10466970 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 146915000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 80-09-1 | C12H10O4S | 250.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 4'-Sulfonyldiphenol
Navn note 99.7%
CAS 80-09-1
CAS min % 99.6
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >245 °C
Farve Grå-grøn til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99,6 % min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C12H10O4S
Lineær formel O2S(C6H4OH)2
MDL nummer MFCD00002350
Mængde 500 g
Beilstein 06, 861
Synonym 4,4'-sulfonyldiphenol, bisphenol s, bis 4-hydroxyphenyl sulfone, phenol, 4,4'-sulfonylbis, 4,4'-dihydroxydiphenyl sulfone, 4-hydroxyphenyl sulfone, bis p-hydroxyphenyl sulfone, 4,4'-sulfonylbisphenol, diphone c
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1,1 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og acetone
InChI nøgle VPWNQTHUCYMVMZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(O)C=C1
IUPAC navn 4-(4-hydroxyphenyl)sulfonylphenol
Molekylvægt (g/mol) 250.27
PubChem CID 6626
ChEBI CHEBI:34372
Formel vægt 250.27
Procent renhed 99.70%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4'-Sulfonyldiphenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.