Få mere at vide
4,4' - Stilbenedicarboxylsyre, 96%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Stilbenedicarboxylic acid |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 268.27 |
| Procent renhed | 96% |