Få mere at vide
4,4'-Stilbenedicarboxylic acid, 96%
Artikelnummer. 11473794
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473794 1 g 1g
11483794 5 g 5g
11493794 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473794 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11839.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 100-31-2 | C16H12O4 | 268.268 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-31-2
Molekylær formel C16H12O4
Molekylvægt (g/mol) 268.268
MDL nummer MFCD00013994
InChI nøgle SBBQDUFLZGOASY-OWOJBTEDSA-N
Synonym 4,4'-stilbenedicarboxylic acid, stilbene-4,4'-dicarboxylic acid, 4-e-2-4-carboxyphenyl ethenyl benzoic acid, 4,4'-ethene-1,2-diyl dibenzoic acid, 4,4'-stilbenedicarboxylicacid, z-4,4'-ethene-1,2-diyl dibenzoic acid, 4-1e-2-4-carboxyphenyl vinyl benzoic acid, 4,4'-ethene-1,2-diyldibenzoicacid, cis-stilbene-4,4'-dicarboxylic acid, 4,4'-dicarboxystilbene
PubChem CID 5374688
IUPAC navn 4-[(E)-2-(4-carboxyphenyl)ethenyl]benzoesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1C=CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Stilbenedicarboxylic acid
Smeltepunkt >300°C
Mængde 1 g
Formel vægt 268.27
Procent renhed 96%