Få mere at vide
4,4'-Oxydibenzenesulfonyl Hydrazide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Oxydibenzenesulfonyl Hydrazide |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N4O5S2/c13-15-22(17,18)11-5-1-9(2-6-11)21-10-3-7-12(8-4-10)23(19,20)16-14/h1-8,15-16H,13-14H2 |
| Formel vægt | 358.0406 |