missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4,4'-Oxybis(butan-1-ol), TRC

Artikelnummer. 30410936
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30410936 50 mg
30410302 10 mg
30410044 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30410936 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO86854350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 3403-82-5
Molekylær formel C8H18O3
Molekylvægt (g/mol) 162.22
Synonym Dibutylene Glycol
IUPAC navn 4-(4-hydroxybutoxy)butan-1-ol
SMIL OCCCCOCCCCO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4,4'-Oxybis(butan-1-ol)
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H18O3/c9-5-1-3-7-11-8-4-2-6-10/h9-10H,1-8H2
Formel vægt 162.1256
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.