CAS RN 3403-82-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
4,4'-Oxybis(butan-1-ol), TRC
CAS: 3403-82-5 Molekylær formel: C8H18O3 Molekylvægt (g/mol): 162.22 Synonym: Dibutylene Glycol IUPAC navn: 4-(4-hydroxybutoxy)butan-1-ol SMIL: OCCCCOCCCCO