Få mere at vide
4,4'-Oxybis (benzoesyre), 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Oxybis(benzoic acid) |
| Smeltepunkt | 329 °C til 332 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 2218315 |
| Formel vægt | 258.23 |
| Procent renhed | ≥98% |