Få mere at vide
4,4'-Oxybis(benzoic acid), 98+%
Artikelnummer. 11372727
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372727 25 g 25g
11382727 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15651.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2215-89-6 | C14H10O5 | 258.229 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2215-89-6
Molekylær formel C14H10O5
Molekylvægt (g/mol) 258.229
MDL nummer MFCD00013988
InChI nøgle WVDRSXGPQWNUBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-oxybis benzoic acid, 4,4'-oxydibenzoic acid, 4,4'-oxybisbenzoic acid, 4-4-carboxyphenoxy benzoic acid, benzoic acid, 4,4'-oxybis, 4,4'-dicarboxydiphenyl ether, 4,4-oxobisbenzoic acid, 4,4'-diphenyl ether dicarboxylic acid, diphenyl ether 4,4'-dicarboxylic acid, pubchem9032
PubChem CID 75183
IUPAC navn 4-(4-carboxyphenoxy)benzoesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)O)OC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Oxybis(benzoic acid)
Smeltepunkt 329°C to 332°C
Mængde 25 g
Beilstein 2218315
Formel vægt 258.23
Procent renhed ≥98%