Få mere at vide
4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol, 90%
Artikelnummer. 10563891 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10563891 25 g Glasflaske 25g
10245480 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10563891 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 151510250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 74-39-5 | C12H9N3O4 | 259.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74-39-5
Molekylær formel C12H9N3O4
Molekylvægt (g/mol) 259.22
MDL nummer MFCD00007310
InChI nøgle BIFFKKLAAIGZBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitrophenylazoresorcinol, p-diazoviolet, p-nitrobenzeneazoresorcinol, magneson i, magnezon i, 4-p-nitrophenylazo resorcinol, p-diazviolet, 2,4-dihydroxy-4'-nitroazobenzene, magneson, 4-4-nitrophenylazo resorcinol
PubChem CID 5717413
IUPAC navn (4E)-3-hydroxy-4-[(4-nitrophenyl)hydrazinyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-on
SMIL OC1=CC(=O)C=CC1=NNC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol
Navn note dye content ca 90%
Smeltepunkt 185°C
Farve Orange-rød til rød
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 88% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 16, 181
Merck Index 15, 5759
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in dilute aquous naoh
Formel vægt 259.21
Procent renhed 90%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.