Få mere at vide
4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol, 90+%
Artikelnummer. 11414923
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414923 25 g 25g
11424923 100 g 100g
11434923 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11414923 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12232.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 74-39-5 | C12H9N3O4 | 259.22 g/mol
Det er en derivatiseret resorcinolfarveforbindelse med et absorptionsmaksimum på 432 nm. Anvendes som pH-indikator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er en derivatiseret resorcinolfarveforbindelse med et absorptionsmaksimum på 432 nm. Anvendes som pH-indikator.
Opløselighed
Opløselig i fortyndet natriumhydroxid. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74-39-5
Molekylær formel C12H9N3O4
Molekylvægt (g/mol) 259.22
MDL nummer MFCD00007310
InChI nøgle BIFFKKLAAIGZBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitrophenylazoresorcinol, p-diazoviolet, p-nitrobenzeneazoresorcinol, magneson i, magnezon i, 4-p-nitrophenylazo resorcinol, p-diazviolet, 2,4-dihydroxy-4'-nitroazobenzene, magneson, 4-4-nitrophenylazo resorcinol
PubChem CID 5717413
IUPAC navn (4E)-3-hydroxy-4-[(4-nitrophenyl)hydrazinyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-on
SMIL OC1=CC(=O)C=CC1=NNC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4- (4-Nitrophenylazo)resorcinol
Smeltepunkt ∼185°C (decomposition)
Mængde 25 g
Beilstein 674709
Merck Index 14,5695
Formel vægt 259.22
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol