Få mere at vide
4-(4-nitrobenzyl)pyridin, 98+%
Beskrivelse
4-(4-Nitrobenzyl)pyridin anvendes i spektroskopisk metode til bestemmelse af phosgen. Det bruges også i test for alkyleringsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-(4-Nitrobenzyl)pyridin anvendes i spektroskopiske metoder til bestemmelse af fosgen. Det bruges også i test for alkyleringsmidler.
Opløselighed
Opløselig i acetone. Uopløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser og stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Nitrobenzyl)pyridine |
| Smeltepunkt | 69 °C til 72 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 170877 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i acetone. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 214.22 |
| Procent renhed | ≥98% |