Få mere at vide
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine, 98+%
Artikelnummer. 11470064
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11470064 5 g 5g
11480064 25 g 25g
11490064 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11470064 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13564.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1083-48-3 | C12H10N2O2 | 214.22 g/mol
4-(4-Nitrobenzyl)pyridin anvendes i spektroskopisk metode til bestemmelse af phosgen. Det bruges også i test for alkyleringsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-(4-Nitrobenzyl)pyridin anvendes i spektroskopiske metoder til bestemmelse af fosgen. Det bruges også i test for alkyleringsmidler.
Opløselighed
Opløselig i acetone. Uopløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1083-48-3
Molekylær formel C12H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 214.22
MDL nummer MFCD00006445
InChI nøgle MNHKUCBXXMFQDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-nitrobenzyl pyridine, 4-4-nitrophenyl methyl pyridine, pyridine, 4-4-nitrophenyl methyl, pyridine, 4-p-nitrobenzyl, 1-p-nitrobenzyl pyridine, 4-p-nitrobenzyl pyridine, 4 4-nitrobenzyl primide, unii-0z6gs37n7h, gamma-p-nitrobenzyl pyridine
PubChem CID 14129
IUPAC navn 4-[(4-nitrophenyl)methyl]pyridin
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C(CC2=CC=NC=C2)C=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Nitrobenzyl)pyridine
Smeltepunkt 69°C to 72°C
Mængde 5 g
Beilstein 170877
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in acetone. Insoluble in water.
Formel vægt 214.22
Procent renhed ≥98%