Få mere at vide
4-(4-morpholinylmethyl)benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10154252 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10154252 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10154252 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 376330010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Morpholinylmethyl)benzonitrile
CAS 37812-51-4
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 84,0 °C til 89,0 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C12H14N2O
MDL nummer MFCD00454271
Mængde 1 g
Synonym 4-morpholinomethyl benzonitrile, 4-morpholin-4-ylmethyl benzonitrile, usaf a-3730, p-tolunitrile, alpha-4-morpholinyl, alpha-4-morpholinyl-p-tolunitrile, benzonitrile, 4-4-morpholinylmethyl, 4-4-morpholinylmethyl benzonitrile, 4-morpholin-4-ylmethyl benzenecarbonitrile, 4-morpholin-4-ylmethyl-benzonitrile, benzonitrile,4-4-morpholinylmethyl
InChI nøgle BCZLYNFDOJXWGN-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1COCCN1CC2=CC=C(C=C2)C#N
IUPAC navn 4-(morpholin-4-ylmethyl)benzonitril
Molekylvægt (g/mol) 202.26
PubChem CID 216864
Formel vægt 202.26
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(4-Morpholinylmethyl)benzonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.