Få mere at vide
4-(4-Morpholinylmethyl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15433457
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15433457 250 mg 250mg
11471280 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15433457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26364.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 62642-62-0 | Molecular Formula: C12H15NO3 | Molecular Weight: 221.256 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62642-62-0
Molekylær formel C12H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 221.256
MDL nummer MFCD01167722
InChI nøgle QYBXZYYECZFQRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholinomethyl benzoic acid, 4-morpholin-4-ylmethyl benzoic acid, 4-morpholin-4-ylmethyl-benzoic acid, 4-4-morpholinemethyl benzoic acid, 4-4-morpholinylmethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-4-morpholinylmethyl, timtec-bb sbb011465, cbmicro_000050, acmc-1b2v0, 4-morpholinomethylbenzoic acid
PubChem CID 703507
IUPAC navn 4-(morpholin-4-ylmethyl)benzoesyre
SMIL C1COCCN1CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Morpholinylmethyl)benzoic acid
Smeltepunkt 179°C to 183°C
Mængde 250 mg
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 221.26
Procent renhed 97%