Få mere at vide
Alfa Aesar™ 4-(4-Morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 97%
Artikelnummer. 11317569
Skift visning
Mængde:
1g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317569 1g 1g
1 options
Artikelnummer. 11317569 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. H28034.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
CAS 364794-79-6
Molekylær formel C17H26BNO3
MDL nummer MFCD04974052
Mængde 1g
Synonym 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl morpholine, 4-morpholinomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4-morpholinomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl morpholine, 4-methylmorpholino phenylboronic acid, pinacol ester, 4-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl morpholine, 4-morpholinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-morpholin-4-ylmethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane
InChI nøgle JOIXYIWXEYXHHG-UHFFFAOYSA-N
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)CN3CCOCC3
IUPAC navn 4-[[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl]morpholine
Molekylvægt (g/mol) 303.209
PubChem CID 2795502
Formel vægt 303.2
Procent renhed 97%