Få mere at vide
4-(4-methylpiperazino)benzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2699854
Mængde:
250 mg
1 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
25g
Artikelnummer. 10582812
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC18701CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 86620-62-4
Molekylær formel C12H16N2O2
Molekylvægt (g/mol) 220.272
MDL nummer MFCD02682063
InChI nøgle UCFZVQHKTRSZMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methylpiperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-methylpiperazino benzoic acid, 4-4-methyl-piperazin-1-yl-benzoic acid, 4-4-methylpiperazinyl benzoic acid, 4-4-methyl-piperazino benzoic acid, benzoic acid, 4-4-methyl-1-piperazinyl, 4-4-methyl-1-piperazinyl benzoic acid, pubchem10481, ksc448o3p
PubChem CID 736532
IUPAC navn 4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoesyre
SMIL CN1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Methylpiperazino)benzoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 220.27
Procent renhed 97%