Få mere at vide
4-(4-methylpiperazino)benzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10582812
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10582812 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10079101 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10041524 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10582812 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC18701CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 86620-62-4
Molekylær formel C12H16N2O2
Molekylvægt (g/mol) 220.272
MDL nummer MFCD02682063
InChI nøgle UCFZVQHKTRSZMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methylpiperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-methylpiperazino benzoic acid, 4-4-methyl-piperazin-1-yl-benzoic acid, 4-4-methylpiperazinyl benzoic acid, 4-4-methyl-piperazino benzoic acid, benzoic acid, 4-4-methyl-1-piperazinyl, 4-4-methyl-1-piperazinyl benzoic acid, pubchem10481, ksc448o3p
PubChem CID 736532
IUPAC navn 4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoesyre
SMIL CN1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Methylpiperazino)benzoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 220.27
Procent renhed 97%