Få mere at vide
4-(4-methylpiperazino)acetophenon, 98 %, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Methylpiperazino)acetophenone |
| Navn note | 98% |
| CAS | 26586-55-0 |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 96 °C til 100 °C |
| Farve | Gul |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |