Få mere at vide
{4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10537683
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10537683 250 mg 250mg
10239822 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10537683 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC45609CB
Kemiske identifikatorer
CAS 622381-65-1
Molekylær formel C13H20N2O
Molekylvægt (g/mol) 220.32
MDL nummer MFCD07772866
InChI nøgle ADMFZWUKZBAYIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methylpiperazin-1-yl methyl phenyl methanol, 4-4-methyl-1-piperazinyl methyl phenyl methanol, 4-4-methylpiperazinyl methyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 7162037
SMIL CN1CCN(CC2=CC=C(CO)C=C2)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale {4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn {4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methanol
Formel vægt 220.31
Procent renhed 97%