Få mere at vide
{4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10239822
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10239822
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC45609DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 622381-65-1
Molekylær formel C13H20N2O
Molekylvægt (g/mol) 220.32
MDL nummer MFCD07772866
InChI nøgle ADMFZWUKZBAYIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methylpiperazin-1-yl methyl phenyl methanol, 4-4-methyl-1-piperazinyl methyl phenyl methanol, 4-4-methylpiperazinyl methyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 7162037
SMIL CN1CCN(CC2=CC=C(CO)C=C2)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale {4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
IUPAC navn [4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl]methanol
Formel vægt 220.31
Procent renhed 97%