Få mere at vide
4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoesyredihydrochloridhemihydrat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10451513
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10451513 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10330943 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10295754 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10451513 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC45651CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 106261-49-8
Molekylær formel C13H20Cl2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 307.215
InChI nøgle ISHROKOWRJDOSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzoic acid dihydrochloride, 4-4-methyl-1-piperazinyl methyl benzoic acid dihydrochloride, 4-4-methylpiperazin-1-yl methyl, 4-4-methylpiperazinomethyl benzoic acid dihydrochloride, benzoic acid, 4-4-methyl-1-piperazinyl methyl-, dihydrochloride, zlchem 396, ksc909c2h, 4-4-methyl piperazino methyl benzoic acid 2hcl, 4-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzoic acid dih
PubChem CID 10335346
IUPAC navn 4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoesyre;dihydrochlorid
SMIL CN1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoic acid dihydrochloride 0.5 hydrate
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 316.23
Procent renhed 95%