Få mere at vide
4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Specifications
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | 4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzaldehyde |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 218.3 |
| Procent renhed | 97% |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto