Få mere at vide
4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzaldehyde |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 218.3 |
| Procent renhed | 97% |