Få mere at vide
4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10381293
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10381293 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10086252 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10634205 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10381293 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC45604CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 439691-80-2
Molekylær formel C13H18N2O
Molekylvægt (g/mol) 218.3
InChI nøgle DJJFKXUSAXIMLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzaldehyde, 1-4-formylbenzyl-4-methylpiperazine, benzaldehyde,4-4-methyl-1-piperazinyl methyl, 4-4-methylpiperazino methyl benzaldehyde, 4-4-methylpiperazinyl methyl benzaldehyde, 4-4-methyl piperazin-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-4-methyl-1-piperazinyl methyl benzaldehyde
PubChem CID 7164651
IUPAC navn 4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzaldehyd
SMIL CN1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzaldehyde
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 218.3
Procent renhed 97%