Få mere at vide
{4-[(4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)methyl]phenyl}methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11346795
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11346795 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10778645 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11346795 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC55809DE
Kemiske identifikatorer
CAS 884507-50-0
Molekylær formel C14H22N2O
Molekylvægt (g/mol) 234.343
MDL nummer MFCD09064973
InChI nøgle YQUWAYPNHCWYNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl methyl phenyl methanol, 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl methyl phenyl methanol, 4-4-methyl-1,4-diazaperhydroepinyl methyl phenyl methan-1-ol, benzenemethanol,4-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepin-1-yl methyl
PubChem CID 24229552
IUPAC navn [4-[(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)methyl]phenyl]methanol
SMIL CN1CCCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale {4-[(4-Methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)methyl]phenyl}methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 234.34
Procent renhed 97%