Få mere at vide
4-(4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)benzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10535374
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10535374 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10422114 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10535374 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC60313CB
Kemiske identifikatorer
CAS 448934-01-8
Molekylær formel C13H21N3
Molekylvægt (g/mol) 219.332
MDL nummer MFCD08690316
InChI nøgle GYRJZJZERXFNLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzylamine, 4-4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl benzylamine, 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl phenyl methanamine, 1-4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl phenyl methanamine, benzenemethanamine,4-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepin-1-yl, 4-4-methylhexahydro-1,4-diazepin-1-yl benzylamine, 4-4-methyl-1,4-diazaperhydroepinyl phenyl methylamine
PubChem CID 18525905
IUPAC navn [4-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)phenyl]methanamin
SMIL CN1CCCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)benzylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 219.33
Procent renhed 97%