Få mere at vide
4-(4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)benzoesyrehydrochloridhydrat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3485578
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10173424
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC60351CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 303134-03-4
Molekylær formel C13H19ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 270.757
MDL nummer MFCD09064999
InChI nøgle KJZVHMAKWMCIBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzoic acid hydrochloride, 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzoic acid-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 24229616
IUPAC navn 4-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)benzoesyre;hydrochlorid
SMIL CN1CCCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)benzoic acid hydrochloride hydrate
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 288.78
Procent renhed 95%